Sudan black B ≥99.0%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
0593-50GEA
178
EUR
0593-50G
0593-25G
Sudan black B ≥99.0%, grado alta pureza
Sudan black B
A lipid stain used for demonstrating triglycerides in frozen sections. Also a histochemical stain for chromosomes, golgi apparatus, and leucocyte granules.
Formula:
C₂₉H₂₄N₆ MW: 456,55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006919 Núm. CAS: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 |
Resultados test especificaciones
Lambda max | 596 – 605 nm |
Melting point | 118 – 126 °C |
P–15/P+15 | 0.98 – 1.02 |