Sudan black B, certificado
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO419830100EA 36.1 EUR
ACRO419830100
Sudan black B, certificado
Sudan black B
Formula: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006919
Núm. CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 596 to 605 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.02
BSC Certification Passes