HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico)
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
A1072.0100EA 305 EUR
A1072.0100
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico)
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico)
Formula: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268,3305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038351
Núm. CAS: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1