Metotrexato
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
PROOMM0040.00EA 1100 EUR
PROOMM0040.00
Metotrexato
Metotrexato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III