Metotrexato
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Sinónimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ICRS0345
PROOICRS0345EA 215 EUR
PROOICRS0345
Metotrexato
Metotrexato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Freezer
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III