Metotrexato

Proveedor: Enzo Life Sciences
Peligro

ALEXALX440045M050EA 62 EUR
ALEXALX440045M050 ALEXALX440045G001 ALEXALX440045M500 ALEXALX440045M100
Metotrexato
Metotrexato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR