Vancomycin hydrochloride
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17900500EA 159 EUR
EHERC17900500
Vancomycin hydrochloride
Vancomycin hydrochloride
Formula: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MW: 1485,71 g/mol
Número MDL: MFCD03613611
Núm. CAS: 1404-93-9