Vancomycin hydrochloride
Proveedor: PanReac AppliChem
A1839.0001EA
221
EUR
A1839.0001
A1839.0005
Vancomycin hydrochloride
Vancomycin hydrochloride
Formula:
C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl MW: 1485,71 g/mol |
Número MDL:
MFCD03613611 Núm. CAS: 1404-93-9 |