Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
1191-25EA
489
EUR
1191-25
119125-1
1191-1
1191-50
1191-5
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt), Millipore®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ MW: 551,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00150755 Núm. CAS: 987-65-5 EINECS: 213-579-1 |