Puromicina diclorhidrato
|
Atención
|
HYCLSV30075.01EA
0
EUR
HYCLSV30075.01
Puromicina diclorhidrato
Puromycin dihydrochloride
Formula:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl MW: 544,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012691 Núm. CAS: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...