Puromicina diclorhidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A2856.0100EA 416 EUR
A2856.0100 A2856.0010 A2856.0025
Puromicina diclorhidrato
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012691
Núm. CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8