VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Proveedor: VWR
VWR®
E633-2KUEA 254 EUR
E633-2KU
VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Proteínas y Péptidos
El inhibidor de RNasa se usa para inhibir la actividad de RNasas en mezclas de reacción para síntesis de cDNA y transcripción in vitro, así como para almacenamientos largos de muestras valiosas de RNA. Una unidad de esta proteína inhibe el 50% de ña actividad de 5 ng de RNasa A.
Fuente placentaria humana, 40 KU/ml
Activity @25 °C: 10 U/ul
DNase (endonucleasa): NONE
DNase (exonucleasa): NONE