¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "camisetas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/88/18989888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   This soft and comfortable T-shirt with V-neck is made of a double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% ...
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   These high quality shirts are made of 100% cotton.
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   This protective anti-static T-shirt is both light and comfortable. It is ideal for environments where electro-static resistance is needed. Composed of...
Proveedor:  UVEX
Descripción:   Single jersey classical T-shirt made of combed cotton.
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Tubular knit T-shirts made from 100% ring-spun cotton (single jersey). The grey melange shirt is made from 85% cotton and 15% viscose, while the yello...
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   T-shirt with short sleeves, made of 44,5% polyester Cocona® and 55,5% standard polyester. The material transports moisture, absorbs odour, dries very ...
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Modern stretch shirt in slim fit design. Made of 95% cotton (single jersey) and 5% elastane. The material features an anti-pilling treatment.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 16
  1  2  Siguiente