¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Gorros y cintas de cabeza para exteriores
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Numero del catalogo: (113-8804)
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   Este gorro reversible está hecho de lana de poliéster al 100%. Es perfecto para su uso en zonas donde se requiere gran visibilidad.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Numero del catalogo: (KWIN100634540)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   This baseball cap is made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filament fibres, which means ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (113-8822)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Multifunctional bandana for head and neck. Made of 100 % polyester.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (113-6407)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Double knitted beanie made of 100% acrylic.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 14
  1  2  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR