¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "monos-industriales"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  DuPont
Descripción:   The Tyvek® Dual garment combines Tyvek® on the front with a non woven SMS panel on the back. The Tyvek® front is permeable to both air and water vapou...
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   This waterproof and windproof overall is made of Chemflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC/PU coating. The overall is anti-static...
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating.
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   This overall, made of polyester, cotton and Isosoft lining, offers protection from temperatures down to −40 °C. Cold bridges are avoided.
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Lightweight, durable overall made of Flexothane® Classic fabric consisting of 100% polyamide knitting with PU coating. The fabricl is water- and windp...
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining, knitted wind cuffs in sl...
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   Water- and windproof overalls made of Flexothane Classic, 100% polyamide knitting with PU coating.
Proveedor:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descripción:   These unlined overalls are made of Flexothane® Flame fabric consisting of 100% FR polyester knitting with FR PU coating. With high frequency welded se...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 51
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente