¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Anticaídas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/15/18945215.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   These self-retracting lifelines are the ideal fall protection device for use at low heights, where lanyards with shock absorbers cannot generally be u...
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise ...
Numero del catalogo: (113-1279)
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   This self-retracting lifeline is the ideal fall protection solution for construction, industry, warehouses, utilities, mining and confined space appli...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   Self-retracting lifeline, MI56, acero galvanizado, Con asa, Capacidad: 20 m
Numero del catalogo: (118-0437)
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   Brackets for fixing the fall arrest blocks to the tripod.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (139-0241)
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   Personal fall limiters with webbing and two swivels (Twistlock®) present a lightweight, convenient alternative to lanyards with shock absorbers.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (DALL1002871)
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   Fall arrester, Carrete de inercia MI20, Con amortiguador integral, sin asa, Capacidad: 2,5 m
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  HONEYWELL SAFETY
Descripción:   A lightweight edge-tested self-retracting lifeline for all work situations, including those that require the possibility to connect at foot level when...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente