Regenerating hand creams, Handy Creme
Proveedor: Plum Safety
Handy Creme
PLUM2470EA 123 EUR
PLUM2470 PLUM2461
Regenerating hand creams, Handy Creme
Limpieza de la piel Cremas Cremas de manos
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904