La estufa de incubación compacta Heratherm® incorpora una función de convección forzada que proporciona una excelente uniformidad y estabilidad de temperatura, así como una recuperación rápida después de la apertura de la puerta. Esta unidad está recomendada para utilizarse como espacio de trabajo personal en la mesa y para las pruebas de DBO/contaminación de agua. La unidad está fabricada con un polímero moldeado resistente a la corrosión y fácil de limpiar, con esquinas redondeadas. Una luz y ventana internas presentes en la puerta facilitan la observación de las muestras.
- Interfaz de control fácil de usar
- Resolución de pantalla a 1 °C
- Requiere un espacio de trabajo mínimo
- solución idónea para laboratorios con
- espacio limitado
Información de suministro: Se proporciona con dos estantes perforados de acero inoxidable, sin puntas.