¿Quiere conectarse de nuevo?
Capillary columns, Elite-200 for autosystem
Proveedor: PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Elite-200 capillary columns are specially designed for the analysis of solvents.
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Formato de columna Fase Película Ø int.×a Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316633
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316622
Capillary Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 20 m 1 PERCN9316611
Capillary Elite-200 0,10 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316616
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316621
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316632
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316636
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316637
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316639
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316641
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316642
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316643
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316646
Capillary Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316647
Capillary Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316649
Capillary Elite-200 0,10 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316617
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316618
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 60 m 1 PERCN9316624
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316628
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316627
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316625
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 15 m 1 PERCN9316629
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316630
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 PERCN9316631
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,32 mm × 60 m 1 PERCN9316634
Capillary Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 20 m 1 PERCN9316614
Capillary Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 10 m 1 PERCN9316610
Capillary Elite-200 0,20 µm 0,18 mm × 40 m 1 PERCN9316612
Capillary Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 10 m 1 PERCN9316613
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316635
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316638
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316645
Capillary Elite-200 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 PERCN9316644
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 PERCN9316626
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,53 mm × 60 m 1 PERCN9316640
Capillary Elite-200 0,40 µm 0,18 mm × 40 m 1 PERCN9316615
Capillary Elite-200 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316623
Capillary Elite-200 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 PERCN9316619
Capillary Elite-200 0,50 µm 0,25 mm × 15 m 1 PERCN9316620
Capillary Elite-200 3,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 PERCN9316648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR