VWR® Ready Ladder™, Marcador de PM para DNA, 50 bp
Proveedor: Avantor
VWR®
N746-100RXNEA 195 EUR
N746-100RXN
VWR® Ready Ladder™, Marcador de PM para DNA, 50 bp
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
Contiene 10 fragmentos que van de 50 a 500 bp para facilitar la identificación de bandas. Fórmula lista para usar mezclada previamente con colorante de carga.