Agarosa 3:1 HRB ™ para biotecnología
E776-100GEA 349 EUR
VWRCE776-100G
Agarosa 3:1 HRB ™ para biotecnología
Agarose 3:1 HRB™ (mezcla de alta resolución) es una mezcla de agarosa formulada para proporcionar una alta resolución con pequeños fragmentos de ácidos nucléicos y productos de PCR. Este producto está especialmente diseñado para el análisis de fragmentos de DNA menores de 1000 bp. Agarose 3:1 HRB™ produce patrones de estratificación precisos sin manchas o gran fluorescencia de fondo. La gran resistencia del gel facilita su manipulación y lo hace idóneo para aplicaciones de transferencia de Western.
  • Mezcla de alta resolución
  • Óptima para pequeños fragmentos de ácidos nucléicos y productos de PCR
  • Fácil de manejar gracias la gran resistencia del gel
  • Sin nucleasas ni proteasas