¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Tablets y Reactivos Kjeldahl"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Además de las tabletas Kjeldahl de 5 g, que se utilizan como catalizador en la digestión, Merck Millipore también tiene tabletas de 3,5 g. De este mod...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Indicador de muestra 5, para titraciones de amoniaco
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Los tabletas de Kjeldahl son catalizadores que favorecen el paso de digestión del método Kjeldahl para la determinación de nitrógeno.
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1 C/U
Numero del catalogo: (ACRO243920025)
Proveedor:  Acros Organics
Descripción:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Contenido: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Diam: 18 - 20 mm
UOM:  1 * 2,5 kg
Proveedor:  THOMPSON & CAPPER
Descripción:   Reactivos para catalizador Kjeldahl en cómodos comprimidos adecuados para aplicaciones generales y específicas.
Numero del catalogo: (GERH12-0326)
Proveedor:  GERHARDT
Descripción:   [EN]KJELTABS 3,5 g K2SO4 + 0,0035 g Se 1 * 1.000 UN
UOM:  1 * 1.000 UN
Numero del catalogo: (BUCH11057982)
Proveedor:  BÜCHI
Descripción:   Kjeldahl catalyst acc. to Missouri, 5 g tablet, Contenido: 4,98 g K₂SO₄; 0,02 g CuSO₄ • 5 H₂O
UOM:  1 * 1 C/U
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8