Esta buscando: Tests enzimáticos
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: La presencia o ausencia de actividad enzimática es una propiedad taxonómica de los microorganismos que facilita su diferenciación o identificación.
Numero del catalogo: (942152ZF)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (941970ZA)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: La prueba de catalasa puede diferenciar o identificar microorganismos gracias a su capacidad para producir catalasa, una enzima que protege a los micr...
UOM: 1 * 30 mL
MSDS Certificados
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: Enzymatic Tests, Microbact™ Reagent Indole-Kovacs
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Numero del catalogo: (OXOIMB1131A)
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
UOM: 1 * 40 Tests
Proveedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descripción: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Numero del catalogo: (OXOIR38191)
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: Enzymatic Tests, Pathotec CO strips
UOM: 1 * 25 UN
Proveedor: Hach
Descripción: Biological Activity Reaction Test (BART) biodetectors are microbiological diagnostic tools used to identify the presence of process disruptors. Tests ...
Numero del catalogo: (APPC416444.2326)
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Plastic sticks used for the easy and rapid detection of the cytochrome oxidase enzyme in microbiological diagnosis. Oxidase sticks have a much higher ...
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (DIFC212116)
Proveedor: DIFCO (PART OF BD)
Descripción: The BD BBL Enterotube II incorporates standard biochemical tests contained in a unique, ready-to-use, compartmented tube designed to permit the simult...
UOM: 1 * 25 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom