Esta buscando: Reactores de laboratorio
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: KINEMATICA
Descripción: REACTRON® laboratory systems consist of process vessels (single and multiple wall, standard and customer-specific designs), stirring systems for macro...
Proveedor: IKA
Descripción: EasySyn is the reactor system for organic or aqueous syntheses, and the only reactor system for which you can get all the complementary components fro...
Numero del catalogo: (IKAA20013291)
Proveedor: IKA
Descripción: Modular laboratory reactor for the optimisation and reproduction of various chemical reactions, mixing and homogenisation processes on a lab scale. Th...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (IKAA20013293)
Proveedor: IKA
Descripción: Modular laboratory reactor for the optimisation and reproduction of various chemical reactions, mixing and homogenisation processes on a lab scale. Th...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (JUCH10101.12)
Proveedor: JUCHHEIM KARL KURT GMBH & CO K
Descripción: Laboratory reactor system, 220 °C, 6 bar, complete, includes 2 l glass vessel, 316 stainless steel lid fitted with stirrer head and heating jacket, pressure gauge, excess pressure valve, thermometer pocket, B29 adaptor with pressure tight cap, inlet with plug valve, tripod and a safety cage
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom