Esta buscando: Sorbentes para HPLC
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Proveedor: Merck
Descripción: LiChrospher®, LiChrospher® 60 RP-selected B, 5 µm, 01
Proveedor: Merck
Descripción: Superspher® 60 RP-8, 4 µm
Proveedor: Merck
Descripción: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Proveedor: Avantor
Descripción: J.T.Baker® BAKERBOND®, Medios para fase inversa a base de sílice, 15 µm, 300 Å
Proveedor: Avantor
Descripción: El empaquetado de escala de preparación está destinado al uso a baja presión con una bomba peristáltica.
Proveedor: Avantor
Descripción: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Proveedor: Avantor
Descripción: La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI funciona como una resina de intercambio aniónico déb...
Numero del catalogo: (7291-01)
Proveedor: Avantor
Descripción: J.T.Baker® BAKERBOND®, Hi-propyl (C₃), BAKERBOND®, 5 µm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Avantor
Descripción: El empaquetado de escala de preparación está destinado al uso a baja presión con una bomba peristáltica.
Proveedor: Avantor
Descripción: La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX funciona como una resina de intercambio catiónico fu...
Proveedor: Merck
Descripción: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Proveedor: Avantor
Descripción: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Proveedor: Avantor
Descripción: Empaquetados de columnas a base de sílice con purificación de alto rendimiento y péptidos y proteínas altamente hidrofílicos basados en característica...
Proveedor: Avantor
Descripción: La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT funciona como una resina de intercambio aniónico fu...
Numero del catalogo: (7572-01)
Proveedor: Avantor
Descripción: CSX de polímero hidrófilo.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom