Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
6701-50EA 80.9 EUR
6701-50
Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3), Millipore®
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Formula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044310
Núm. CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5