Pantalla facial, sistema Peltor™ MultiVisor™ V4F
Proveedor: 3M
Peltor™
MMMAV4FEA 34.7 EUR
MMMAV4F
Pantalla facial, sistema Peltor™ MultiVisor™ V4F
Protectores faciales
Visera de PC transparente con parasol. Compatible con todos los cascos Peltor™.
  • Visor transparente extremadamente resistente a los impactos
  • Fabricada en policarbonato de alta calidad con una excelente resistencia a los impactos y a los arañazos
  • Adecuado para combinar con cascos
Rango de temperaturas: -40...+130 °C
Espesor: 1 mm
Peso: 110 g