Quemador, Teclu, con llave de paso
Proveedor: Usbeck
USBE1240EA 73.9 EUR
USBE1240
Quemador, Teclu, con llave de paso
Calentadores Mecheros de gas
Quemador para gas natural, regulable. Temperatura máxima de 1620 °C.