Kanamicina sulfato (de Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
|
Peligro
|
420311-25EA
361
EUR
420311-25
420311-5
420411-5
Kanamicina sulfato (de Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
Kanamicin sulfato
Formula:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S MW: 582,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070253 Núm. CAS: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...