DNA Ladder, 100 bp, VWR
Proveedor: VWR
VWR®
K180-250ULEA 174 EUR
K180-250UL
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
Contiene 13 fragmentos que oscilan de 100 a 3000 bp para facilitar la identificación de las bandas.
Also available pre-mixed with loading dye.