VWR®, SOC medium, in tubes, biotechnology grade
Proveedor: VWR
VWR®
N549-6X5MLEA 203 EUR
N549-6X5ML
VWR®, SOC medium, in tubes, biotechnology grade
Medios Medios preparados
El medio S.O.C. se utiliza en el paso final de la transformación celular bacteriana para obtener una eficacia de transformación máxima de E. coli. S.O.C.
  • Ready to use and premixed
  • Allows expression of antibiotic resistance genes
Formulation: Tryptone/casein peptone 2,0%, yeast extract 0,5%, sodium chloride 8,5 mM, potassium chloride 2,5 mM, D-glucose 20,0 mM, magnesium chloride hexahydrate 10,0 mM, magnesium sulfate heptahydrate 10,0 mM.