Bolsas para decoloración
Proveedor: VWR
VWR®
E732-25EA 128 EUR
E732-25
Bolsas para decoloración
Reactivos para electroforesis Reactivos para eliminación de colorante
Las bolsas para decoloración se han diseñado para extraer de forma segura bromuro de etidio de una solución durante los tratamientos que se realizan por la noche. Cada bolsa extrae hasta 5 mg de bromuro de etidio de la solución, lo cual reduce al mínimo la exposición del personal investigador a este material tóxico. La mezcla especial absorbente retiene las moléculas de tinción en una práctica bolsa para su eliminación e incineración.
  • Elimina hasta 5 mg de bromuro de etidio por bolsa
  • Minimiza la exposición a materiales tóxicos
  • La forma más sencilla de eliminar el bromuro de etidio