Tampón MOPS 10X para biotecnología
Proveedor: Avantor
VWR®
E526-500MLEA 217 EUR
E526-500ML
Tampón MOPS 10X para biotecnología
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
El tampón zwitterión MOPS se utiliza como tampón de electroforesis para geles de agarosa desnaturalizados para ARN. Con un intervalo de tamponamiento de 6,5 a 7,9, MOPS funciona excepcionalmente bien con geles de formaldehído a una concentración de 20 mM.
  • Optimizado para electroforesis en agarosa de ARN
  • Ideal para su uso con geles de formaldehído de ARN