VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proveedor: VWR
VWR®
0332-100GEA 292 EUR
0332-100G 0332-25G 0332-500G
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteínas y Péptidos
Albúmina sérica bovina (BSA) aislada mediante choque térmico adecuada para su uso con una gran variedad de aplicaciones de biología molecular, como inmunotransferencia.
  • Sin nucleasas
  • Sin proteasas
Albúmina de calidad estándar para aplicaciones básicas, producida por un proceso de choque térmico en ácido caprílico.
pH (5%, water) @ 25 °C 6,5 to 7,5.