EDTA, 0,5 M solución estéril, pH 8,0, para biotecnología
Proveedor: Avantor
VWR®
E177-100MLEA
52.7
EUR
E177-100ML
E177-500ML
EDTA, 0,5 M solución estéril, pH 8,0, para biotecnología
Tampones
Tampones de clonación