¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Fijadores para tinción
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Q Path Labofix es un pulverizador fijador citológico que permite fijar y conservar elementos celulares de frotis ginecológicos y no ginecológicos...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Numero del catalogo: (H112-30ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Fijación, conservación y transporte de muestras de citología.
Numero del catalogo: (00656746.)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Q Path® Cytofix es una solución fijadora utilizada habitualmente en citología. Es idónea y está recomendada para muestras de orina, líquido peritoneal...
UOM:  1 * 5 l
Numero del catalogo: (3934.5000)
Proveedor:  Avantor Performance Materials
Descripción:   Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
UOM:  1 * 5 kg
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7