¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
reactivos-para-colorantes
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/41/18989841.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Para obtener más detalles sobre las especificaciones y posibles riesgos, visite www.vwr.com o consulte los catálogos de productos químicos de VWR
Numero del catalogo: (1.06731.1000)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Proveedor:  PanReac AppliChem
Descripción:   SYBR® Green is an asymmetrical cyanine dye that acts as an intercalating dye for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye ...
Proveedor:  Biotium
Descripción:   CF® dye biocytin is a cell-impermeant fixable polar tracer that is a conjugate of CF® dye and biotin with an aldehyde-fixable primary amine.
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   These versatile fluorophores can tolerate a pH range of 3 - 10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs. The dyes are also DM...
Proveedor:  Biotium
Descripción:   Potential applications of dye biotin include the detection of binding sites and the degree of biotinylation of proteins and for the measurement of avi...
Proveedor:  Tonbo Biosciences
Descripción:   Foxp3/transcription factor staining buffer kit, mouse and human reactivity
Numero del catalogo: (CAYM600055-1)
Proveedor:  Cayman Chemical
Descripción:   Cell-based working solution prepared by dilution of the Nile red stock solution 1:1000 in the assay buffer.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8