¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Medios preparados en placas de Petri
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Puede utilizar los filtros mostrados a continuación para refinar su búsqueda. Haga clic en Aceptar para actualizar sus resultados.
SearchResultCount:"13"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Disponible en placas de 90 mm. Con TLHTh (polisorbato Tween, lecitina, histidina, tiosulfato), como inhibidor. Las placas están disponibles con doble ...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Para varias aplicaciones microbiológicas.
Proveedor:  Merck
Descripción:   La gama de productos Merckoplate® incluye una línea completa de placas preparadas con medios de cultivo para una gran variedad de aplicaciones, como p...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Hay una creciente necesidad de una monitorización eficaz del aire en todas las áreas en las que los microorganismos de transmisión aérea pueden contam...
UOM:  1 * 20 UN
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Placa, 90 mm, Agar XLD , Aplicación: Enterobacteriacae, Estándar: EP, USP, ISO 6579, Relleno: 20 ml
Numero del catalogo: (22.23.136)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   6-well tray, Placa de agar, medio Vogel-Bonner E (VBE), 5 ml, placa de 6 pocillos, Aplicación: Enterococci, Estándar: -
UOM:  1 * 3 UN
Proveedor:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descripción:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Proveedor:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descripción:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, isolation, de...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 13
  1  2  Siguiente
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR