¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Aditivos para Microbiología y Suplementos"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/27/18989527.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Ácido tioglicólico aproximadamente 80% extrapuro, Aplicación: Additive, Glass bottle
Proveedor:  Merck
Descripción:   El aislamiento de microorganismos a menudo exige el uso de medios selectivos. El uso de suplementos liofilizados garantiza una preparación óptima y es...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Suplemento de enriquecimiento para agar para Listeria Chromocult®, Aplicación: Listeria
Numero del catalogo: (1.11350.0001)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Bactident® Indol, Aplicación: Biochemical
UOM:  1 * 30 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Aditivo para base de agar selectivo para Cereus según Mossel
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Con frecuencia el aislamiento de microorganismos requiere el uso de medios selectivos. El uso de suplementos liofilizados garantiza una preparación de...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Los suplementos están disponibles en viales, cada uno con suficientes agentes antimicrobianos para complementar 500 ml de medio de cultivo a meno...
Numero del catalogo: (710-1610)
Proveedor:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Descripción:   Actero™ E. coli 0157 supplement (VCC), for 20 tests, CTP™, Aplicación: E. coli, Freeze-dried
UOM:  1 * 2 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente