Esta buscando: Materiales base para microbiología
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Los productos de Merck ofrecen una excelente calidad para las aplicaciones de microbiología.
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Los ingredientes utilizados para preparar los medios de cultivo son muy importantes porque los resultados en última instancia dependen de la calidad d...
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: Casein hydrolysate, acid, 5000 g
Numero del catalogo: (LIOF612201)
Proveedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descripción: Proteose peptone, 500 g
UOM: 1 * 500 g
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
Proveedor: PanReac AppliChem
Descripción: Components of many microbiological growth media.
Numero del catalogo: (USBIC2080)
Proveedor: US Biological
Descripción: Casamino acids, molecularbiology grade, 500 g
UOM: 1 * 500 g
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Yeast extract, 5000 g
Proveedor: Merck
Descripción: Casein hydrolysate, 100 g
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
Numero del catalogo: (ICNA0210330401)
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
UOM: 1 * 0,45 kg
Proveedor: HIMEDIA
Descripción: Peptone, meat Type P, 500 g
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom