¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (32)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Medios para montaje e inclusión
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1.00579.0500)
Proveedor:  Merck
Descripción:   DPX medio de montaje
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  Merck
Descripción:   Entellan® new is a new mounting medium for cover slippers and is specially suited for commercial automated mounting instruments that operate with cove...
Proveedor:  Merck
Descripción:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Proveedor:  Merck
Descripción:   La dureza y uniformidad definidas del material que se va a cortar son requisitos fundamentales para conseguir una calidad constante en el proceso de c...
Proveedor:  Merck
Descripción:   Water-free mounting media, such as Neo-Mount®, should be used for permanent mounting and long-term storage of samples. Slides processed in pathologica...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Medio de montaje de alta viscosidad para criotomía
UOM:  1 * 125 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Q Path® Safesolv es un sustituto no peligroso del xileno o tolueno. Es compatible con el medio de montaje Q Path® Safemount 00647520. Se utiliza como ...
UOM:  1 * 5 l
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Especialmente usado para congelar piezas quirúrgicas antes del proceso de corte con criostato o con microtomos congelados
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 22
  1  2  3  Siguiente