Esta buscando: Estándar para alimentación
133  results were found
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (V-040-1ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Retinyl acetate, a natural preform of vitamin A, is classified as generally recognized as safe in the amounts used to fortify foods with vitamin A and...
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (V-016-1ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (V-047-1ML)
Proveedor: Merck
Descripción: L-Ascorbic Acid (Vitamin C)-13C6 solution, Certified reference material, 500 µg/ml in acetonitrile: water, Ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (TDFC10-1KT)
Proveedor: Merck
Descripción: Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A).
UOM: 1 * 1 C/U
Proveedor: Merck
Descripción: This solution contains physiological, basic amino acids and related compounds for calibration of amino acid analysers.
Numero del catalogo: (CRM46975)
Proveedor: Merck
Descripción: Volatile Free Acid Mix, bottle of 100 mL
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: Merck
Descripción: Amino acid standards for fluorescence detection, Analytical standard
Proveedor: Merck
Descripción: Amino acids (17) in this standard are 2,5 μmoles per ml in 0,1 N HCl, except L-cystine at 1,25 μmoles per ml.
Numero del catalogo: (O7756-1AMP)
Proveedor: Merck
Descripción: AOCS Low Erucic Rapeseed Oil, Analytical standard, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Ampoul
Numero del catalogo: (18913-1AMP)
Proveedor: Merck
Descripción: F.A.M.E. Mix C20:1-C20:5 Unsaturates (5 components), TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 50 mg
UOM: 1 * 1 Ampoul
Numero del catalogo: (1895-1AMP)
Proveedor: Merck
Descripción: F.A.M.E. Mix GLC-40, TraceCERT®, Certified reference material, Neat, Ampoule of 100 mg
UOM: 1 * 1 Ampoul
Proveedor: Merck
Descripción: Aflatoxin G1 solution, 3 µg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
Numero del catalogo: (CRM47801)
Proveedor: Merck
Descripción: Grain FAME Mix, in dichloromethane, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Merck
Descripción: Complex qualitative polyunsaturated fatty acid (PUFA) methyl esters standard mixtures, extracted from natural materials.
Numero del catalogo: (EC10A-1KT)
Proveedor: Merck
Descripción: A kit of even-carbon fatty acids. Each component individually packaged at quantities indicated.
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (G-016-1ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Green Tea Catechin Mix, Certified reference material, 100 µg/ml each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl, Ampoule of 1.0 ml
UOM: 1 * 1 mL
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom