Esta buscando: Racores y conectores
1 084  results were found
SearchResultCount:"1084"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Best for low-pressure applications.
Proveedor: Avantor
Descripción: PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Quick and easy assembly.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Easily transition to a luer fitting.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Fittings connect in a snap.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: No tools needed for assembly.
Proveedor: Avantor
Descripción: Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Choose the suitable fitting for your tubing size.
Proveedor: Avantor
Descripción: These ferrules hold pressure holding for flat bottom fittings.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Certificate of compliance included!
Certificados New Product
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Create a secure connection in your sanitary fitting system.
Certificados New Product
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: No tools needed for assembly.
Numero del catalogo: (MFLX30700-55)
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Meets FDA requirements and 3A sanitary standards.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
Descripción: Avantor® Hichrom, Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm, Vidrio
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Best for low-pressure applications.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Maintain sanitary conditions.
Certificados Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 1 084
no targeter for Bottom