Esta buscando: Dispensadores de placas Petri
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (BELAF189910000)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Petri dish rack, PP, Para: Placas de 42 × 100 mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Gradilla de alambre de acero con revestimiento epoxídico.
Numero del catalogo: (710-4106)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (216-0058)
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (NALG5922-0024)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Petri dish rack with acrylic frame and PC posts.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BELAF189900000)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BELAF189910060)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (391-2161)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BELAF189850100)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: INTERSCIENCE
Descripción: Petri dish racks made of stainless steel.
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Acero, capa de epoxy, Para: 42×100 mm dishes
Numero del catalogo: (391-1165)
Proveedor: HEATHROW
Descripción: Acrílico. Para hasta aprox. 20 placas de Petri con un Ø máx. De 90 mm, con 2 compartimentos fácilmente accesibles.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HEIP1465190001)
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descripción: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HEIP1465020001)
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descripción: Dispensador de placas Petri
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom