¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
reactivos-proteccion-banos-de-agua
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/12/18990012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (462-7000)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Evita el crecimiento de algas y bacterias en baños y termostatos de circulación, para trabajar en condiciones de higiene óptima.
UOM:  1 * 100 ml
Proveedor:  PanReac AppliChem
Descripción:   Aquabator-Clean™ is designed for disinfecting water baths. It protects against growth of fungi and bacteria.
UOM:  1 * 250 ml
Proveedor:  JULABO GmbH
Descripción:   Ideal para utilizar en baños calefactores, circuladores, baños de agua y baños agitadores. Dosificación:  diluya 2 ml por cada 1000 ml agua.
Proveedor:  SPECTRUM LABORATORIES
Descripción:   Clear Bath® keeps water baths and other equipment clean. Water treated with Clear Bath remains clear for weeks. Only 12 drops per gallon (3 drops per ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 4  de 4