¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para Blotting
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"115"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (J348-50T)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   OPD tablets are widely used to detect horseradish peroxidase activity in ELISA and solution assays. Absorbs at 492 nm. Each tablet contains 15 mg of O...
UOM:  1 * 1 C/U
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   DAB is commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications.
Numero del catalogo: (E885-200ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications. The insoluble end product is resistant to alc...
UOM:  1 * 200 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Fijador en solución para enfoque isoeléctrico en gel de poliacrilamida
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   VisiGlo™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase-labell...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Amersham™ ECL™ Prime Western blotting detection reagent, for 1000 cm² membrane
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Los reactivos de detección para transferencia Western Amersham ECL™ son al menos 10 veces más sensibles que los ensayos colorimétricos y produce resul...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Amersham™ ECL Select™ Western blotting detection reagent for 1000 cm² membrane
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 115
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente