Esta buscando: Reactivos para electroforesis
181  results were found
SearchResultCount:"181"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.02243.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic ...
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Numero del catalogo: (E255-150UG)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: El marcador de PM (peso molecular) para ADN de alto espectro ofrece 10 fragmentos que van de 1503 a 48 502 bp. Hay material suficiente ...
UOM: 1 * 150 µG
Numero del catalogo: (1B1492-25RXN)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: RiboReady™ Color 1 kb RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels.
UOM: 1 * 1 KIT
Certificados
Numero del catalogo: (K181-1ML)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
UOM: 1 * 1 mL
MSDS
Numero del catalogo: (25-2040)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Numero del catalogo: (25-2020)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: peqGOLD DNA ladder 100 bp plus is ideal for size determination in the range of 100 to 3000 base pairs. There are no unspecific bands besides the fragm...
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (1B1491-25RXN)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ ...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (E732-25)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Las bolsas para decoloración se han diseñado para extraer de forma segura bromuro de etidio de una solución durante los tratamientos que se realizan p...
UOM: 1 * 25 UN
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (25-2030)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: VWR® DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Numero del catalogo: (87972.260)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: VWR®, Fijador en solución para enfoque isoeléctrico en gel de poliacrilamida
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (N746-100RXN)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Contiene 10 fragmentos que van de 50 a 500 bp para facilitar la identificación de bandas. Fórmula lista para usar mezclada previamente con c...
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (25-2010)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (27-2210)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Protein Marker V (pre-stained) for monitoring protein separation, transfer efficiency and size determination.
UOM: 1 * 1 KIT
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: VWR® DNA ladders are supplied in a loading buffer that is ready to use on agarose and polyacrylamide DNA gels. The ladders are suitable with TBE, TAE,...
Numero del catalogo: (N219-KIT)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: VisiGlo™ and Visiglo Plus™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of...
UOM: 1 * 1 KIT
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 181
no targeter for Bottom