Esta buscando: Geles prefabricados
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: LONZA
Descripción: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: Precast gel, 6 gels (12%)
Proveedor: LONZA
Descripción: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Proveedor: LONZA
Descripción: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Gel prefabricado, Gel drying solution
Proveedor: Cytiva
Descripción: Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Numero del catalogo: (18-1035-32)
Proveedor: Cytiva
Descripción: CleanGel IEF is a dried polyacrylamide gel optimised for analytical isoelectric focusing (IEF). The gel is excellent for separating enzymes with prese...
UOM: 1 * 5 UN
MSDS
Numero del catalogo: (28-9374-51)
Proveedor: Cytiva
Descripción: DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
UOM: 1 * 3 UN
Proveedor: EMBITEC
Descripción: RunOne™ precast gels do not require a specific gel apparatus but are optimised for use with the RunOne™ Electrophoresis System. A choice of 100, 104 o...
Proveedor: Genscript
Descripción: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Proveedor: Cytiva
Descripción: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Numero del catalogo: (80-1128-28)
Proveedor: Cytiva
Descripción: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
UOM: 1 * 3 UN
Proveedor: Cytiva
Descripción: Gel prefabricado, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×0,5 μl
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom