Esta buscando: Agarosa y acrilamida
La agarosa y acrilamida son los más usados en geles de electroforesis por su compatibilidad con tampones y su habilidad de generar resultados reproducibles. La agarosa se utiliza generalmente en geles de elecroforesis horizontales para fragmentos de DNA mientras que la acrilamida se utiliza para geles verticales principalmente para separar proteínas. Los geles se eligen según el grado de resolución deseado en la separación de muestras.
37 results were found
Sort Results
Vista lista
Vista Extendida (Nueva)