VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas
Proveedor: VWR
VWR®
521-1646EA 1950 EUR
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrífugas, ventiladas/refrigeradas
Centrífugas Microcentrífugas
Las microcentrífugas Micro Star 17 y 17R combinan la potencia, la versatilidad y la comodidad en un instrumento de laboratorio seguro, compacto y de fácil uso. Tanto la Micro Star 17, ventilada, y la Micro Star 17R, refrigerada, están diseñadas para acelerar el proceso de preparación habitual de muestras. La tapa de contención biológica especial del rotor permite la apertura y cierre del mismo con solo pulsar un botón, de manera que se acorta el tiempo de recuperación en comparación con las tapas con rosca.
  • Silenciosas y de alto rendimiento, hasta 17000 ×g
  • La tapa de biocontención ClickSeal® mantiene seguros al usuario y las muestras
  • Manejo sencillo; controles intuitivos y pantallas brillantes y fáciles de leer
  • Tecla separada para ciclo corto que permite realizar una centrifugación rápida
Información para pedidos: Suministrados con un rotor de 24 puestos para tubos de 1,5/2,0 ml, tapa de rotor hermética ante aerosoles y unidad USB con manuales.